Learn More
Uvex™ Lunettes de sécurité Pheos
Click to view available options
Revêtement de la lentille:
Anti-UV
Anti-buée
Teinte de la lentille:
Ambré
Gris
Marron clair (CBR65)
Miroir argenté
Transparent
Transparents
Couleur de la monture:
Blanc, citron vert
Blanc, noir
Bleu, gris
Noir, bleu clair
Noir, jaune
Rouge, gris
Description
- Lunettes de sécurité avec un design moderne et sportif
- Le verre duo-sphérique offre un grand champ de vision
- Peuvent être facilement associées à d’autres formes d’EPI
Revêtement Supravision Excellence
- Intérieur : Antibuée
- Extérieur : Résistant aux rayures et aux produits chimiques
- Les verres sont faciles à nettoyer et moins sensibles aux salissures
Revêtement Supravision Sapphire
- Intérieur : Résistant aux rayures et aux produits chimiques
- Extérieur : Résistant aux rayures et aux produits chimiques
- Les propriétés antiadhésives permettent d’éliminer facilement les saletés graisseuses et aqueuses
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 170 |
Type de lentille | Supravision Excellence |
Revêtement de la lentille | Anti-UV |
Description | Modèle Starflex |
Teinte de la lentille | Transparents |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
Couleur de la monture | Blanc, citron vert |
Jetable | Non |
Lens Material | Polycarbonate |