Learn More
uvex Lunettes de sécurité i-3
Lunettes de protection innovantes sans métal, conçues pour s’adapter parfaitement au visage
17.70€ - 19.00€
Spécification
Revêtement de la lentille | Antibuée |
---|---|
Type de lentille | Uvex™ Supravision Excellence |
Certifications/Conformité | EN 170 |
Description | Lunettes de protection |
Type de produit | Ergonomic Safety Glasses |
Code produit | Marque | Couleur de la monture | Teinte de la lentille | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de la monture | Teinte de la lentille | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12395793
|
uvex
9190275 |
Bleu anthracite | Transparents |
17.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15366062
|
uvex
9190280 |
Noir, gris clair | Transparents |
18.42€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15376062
|
uvex
9190281 |
Noir, gris clair | Gris |
19.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Spécification
Antibuée | |
EN 170 | |
Ergonomic Safety Glasses | |
Reusable | |
Plastic | |
Standard |
Uvex™ Supravision Excellence | |
Lunettes de protection | |
Polycarbonate | |
Polycarbonate | |
UV400 |