Learn More
Ratiolab™ Semi-micro cuves UV de 1,6 ml
En raison du matériau plastique spécial et de l’excellent procédé de fabrication, ces cuves peuvent être utilisées dans des plages photométriques auparavant réservées aux cuves en verre UV.
Marque: Ratiolab™ 2722120
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Gamme de longueurs d’ondes applicable de 220 à 900 nm
- Très faible variation du coefficient d’extinction
- Excellente portée de transmission optique
- Triées par cavité
- Longueur de trajet optique 10 mm
- Dimensions extérieures de 12,5 x 12,5 x 45 mm
- Fournies dans des racks en PS pratiques : 100 cuves identiques dans une boîte en mousse de polystyrène avec couvercle refermable
Spécification
Cuve semi-micro | |
1,6 mL | |
Couvercle refermable | |
10 mm |
Oui | |
Plastique spécial | |
100/boîte | |
220 à 900 nm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ratiolab™ Semi-micro cuves UV de 1,6 ml > Capacité : 1.6mL
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu