Learn More
Cytiva Cellule de flux UV
La conception de cellule à flux avec fibre optique garantit un rapport signal-bruit élevé avec un minimum d’effets de dérive et d’indice de réfraction.
2275.00€ - 2309.00€
Spécification
Type | Cellule de flux UV |
---|---|
Description | La conception de cellule à flux avec fibre optique garantit un rapport signal-bruit élevé avec un minimum d’effets de dérive et d’indice de réfraction |
Matériau | PEEK, PTFE, Alliage de titane, Verre |
Code produit | Marque | Longueur du trajet optique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur du trajet optique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11350232
|
Cytiva
18-1111-11 |
10 mm |
2309.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11340232
|
Cytiva
18-1111-10 |
2 mm |
2275.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L’utilisation de fibres optiques et la conception de cellules de flux, garantit un rapport signal-bruit élevé avec un minimum d’effets de dérive et d’indice de réfraction. Le moniteur est simple à utiliser, en tant que détecteur autonome ou dans le cadre d’un système de conception ÅKTA.Spécification
Cellule de flux UV | |
La conception de cellule à flux avec fibre optique garantit un rapport signal-bruit élevé avec un minimum d’effets de dérive et d’indice de réfraction | |
PEEK, PTFE, Alliage de titane, Verre |