Learn More
USP38 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | USP38 |
---|---|
Concentration | 0.3 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16877734
|
Proteintech
17767-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16867734
|
Proteintech
17767-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Deubiquitinating enzyme exhibiting a preference towards ′Lys-63′-linked Ubiquitin chains.Spécification
USP38 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q8BW70, Q8NB14 | |
307764, 74841, 84640 | |
USP38 Fusion Protein Ag12172 | |
Primary | |
-20°C | |
USP38 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Deubiquitinating enzyme 38, HP43.8KD, KIAA1891, Ubiquitin thiolesterase 38, USP38 | |
Usp38 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |