Learn More
Memmert™ Clé User-Id USB (avec licence User-Id), pour S55
La clé User-ID USB Memmert™ permet d’éviter toute manipulation indésirable par des tiers non autorisés.
Marque: Memmert™ S55B33170
Includes: Licence User-ID
Description
- Clé User-ID USB (avec licence User-ID)
- Licence d’autorisation liée à l’étuve (programme-ID-utilisateur) sur clé USB
- Permet d’éviter toute manipulation indésirable par des tiers non autorisés
- Lors de la réorganisation, veuillez indiquer le numéro de série (uniquement pour les unités équipées de TwinDISPLAY)
Spécification
Uniquement pour les unités équipées de TwinDISPLAY | |
Unités équipées de TwinDISPLAY | |
Clé USB |