Learn More
OHAUS™ Kit d’interface USB
À utiliser avec les balances de comptage compactes Ranger 3000, Ranger Count 3000 et la balance Valor 7000
Marque: OHAUS™ 30037449
68.39 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21704" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Carte PC USB, câble, CD, bouton pression, quatre vis, manuel d’utilisation
Description
divUne solution unique au problème de connexion d’une balance à un ordinateur via un port USB/divdivstrongConfiguration système/strong/divulliPC sous Windows 98trade;, Windows 98SEtrade;, Windows MEtrade;, Windows 2000trade;, Windows XPtrade; ou Windows 7trade; /liliPort USB disponible/li/ulSpécification
Balances de comptage compactes Ranger 3000, Ranger Count 3000 | |
Chinois, anglais (US), français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (BR), russe et espagnol (MX) | |
Kit d’interface USB |
Carte PC USB, câble, CD, bouton pression, quatre vis | |
Câbles et kits d’interface |