Learn More
Acide urocanique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
57.50€ - 659.00€
Identifiants chimiques
CAS | 104-98-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6N2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 138.13 |
Numéro MDL | MFCD00005203 |
Clé InChI | LOIYMIARKYCTBW-UPHRSURJSA-N |
Synonyme | urocanic acid, 4-imidazoleacrylic acid, trans-urocanic acid, urocaninic acid, imidazoleacrylic acid, 5-imidazoleacrylic acid, urocanate, imidazole-4-acrylic acid, 2e-3-1h-imidazol-4-yl acrylic acid, 3-1h-imidazol-4-yl-2-propenoic acid |
CID PubChem | 1549103 |
ChEBI | CHEBI:30818 |
Nom IUPAC | acide (Z)-3-(1H-imidazol-5-yl)prop-2-énoïque |
SMILES | C1=C(NC=N1)C=CC(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10553591
|
Thermo Scientific Acros
228960050 |
5 g | Flacon en verre |
57.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10206810
|
Thermo Scientific Acros
228960250 |
25 g | Flacon en verre |
200.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10146683
|
Thermo Scientific Acros
228961000 |
100 g | Flacon en verre |
659.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
104-98-3 | |
138.13 | |
LOIYMIARKYCTBW-UPHRSURJSA-N | |
1549103 | |
acide (Z)-3-(1H-imidazol-5-yl)prop-2-énoïque |
C6H6N2O2 | |
MFCD00005203 | |
urocanic acid, 4-imidazoleacrylic acid, trans-urocanic acid, urocaninic acid, imidazoleacrylic acid, 5-imidazoleacrylic acid, urocanate, imidazole-4-acrylic acid, 2e-3-1h-imidazol-4-yl acrylic acid, 3-1h-imidazol-4-yl-2-propenoic acid | |
CHEBI:30818 | |
C1=C(NC=N1)C=CC(=O)O |
Specifications
Urocanic acid | |
217.0°C to 220.0°C | |
0.5% max. | |
97.5% min. (HPLC) | |
MFCD00005203 | |
10, 9691 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone,,insoluble in ethanol,diethyl ether | |
C1=C(NC=N1)C=CC(=O)O | |
138.13 | |
CHEBI:30818 | |
98% |
104-98-3 | |
Blanc à beige | |
Authentique | |
C6H6N2O2 | |
25, 126 | |
urocanic acid, 4-imidazoleacrylic acid, trans-urocanic acid, urocaninic acid, imidazoleacrylic acid, 5-imidazoleacrylic acid, urocanate, imidazole-4-acrylic acid, 2e-3-1h-imidazol-4-yl acrylic acid, 3-1h-imidazol-4-yl-2-propenoic acid | |
LOIYMIARKYCTBW-UPHRSURJSA-N | |
acide (Z)-3-(1H-imidazol-5-yl)prop-2-énoïque | |
1549103 | |
138.13 | |
Poudre |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 203-258-4
RUO – Research Use Only