Learn More
Urée, bioréactif ultra pur, J.T.Baker™
Code produit. 15508264
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Réactifs de haute pureté testés pour une utilisation dans des applications biotechnologiques, telles que l’électrophorèse et la chromatographie liquide
    Pour la solubilisation et la dénaturation des protéines
Identifiants chimiques
CAS 57-13-6
Formule moléculaire CH4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 60.056
Clé InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
CID PubChem 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nom IUPAC urée
SMILES C(=O)(N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Urea
Conditionnement Flacon poly
Quantité 500 g
Gravité spécifique 1L = 1.32kg
Poids de la formule 60.06
Qualité Bioréactif ultra-pur