Learn More
Urée, USP, J.T.Baker™
335.00€ - 1235.00€
Identifiants chimiques
CAS | 57-13-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CH4N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.056 |
Clé InChI | XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate |
CID PubChem | 1176 |
ChEBI | CHEBI:48376 |
Nom IUPAC | urée |
SMILES | C(=O)(N)N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15558274
|
Avantor J.T.Baker
4206-01 |
500 g | Flacon poly |
335.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15568274
|
Avantor J.T.Baker
4206-05 |
2.5 kg | Flacon poly |
1235.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
57-13-6 | |
60.056 | |
carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate | |
CHEBI:48376 | |
C(=O)(N)N |
CH4N2O | |
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N | |
1176 | |
urée |
Spécification
Urea | |
CH4N2O | |
carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate | |
C(=O)(N)N | |
60.056 | |
CHEBI:48376 | |
USP |
57-13-6 | |
1L = 1.32kg | |
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N | |
urée | |
1176 | |
60.06 |