Learn More
Urée, BAKER ANALYZED™ ACS Réactif, J.T.Baker™
Code produit. 15538274
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et en industrie spécialisée
Identifiants chimiques
CAS 57-13-6
Formule moléculaire CH4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 60.056
Clé InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
CID PubChem 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nom IUPAC urée
SMILES C(=O)(N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Urea
Conditionnement Flacon poly
Quantité 500 g
Gravité spécifique 1L = 1.32kg
Poids de la formule 60.06
Qualité BAKER ANALYZED™ Réactif ACS