Learn More
Urée, 98 %, extra pure, perles, Thermo Scientific Chemicals
29.00€ - 147.00€
Identifiants chimiques
CAS | 57-13-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CH4N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.06 |
Numéro MDL | MFCD00008022 |
Clé InChI | XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate |
CID PubChem | 1176 |
ChEBI | CHEBI:48376 |
Nom IUPAC | urée |
SMILES | C(=O)(N)N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10434795
|
Thermo Scientific Acros
197460010 |
1 kg | Bouteille en plastique |
29.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10266970
|
Thermo Scientific Acros
197460050 |
5 kg | Récipient en plastique |
76.70€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10648124
|
Thermo Scientific Acros
197460100 |
10 kg | Récipient en plastique |
147.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
57-13-6 | |
60.06 | |
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N | |
1176 | |
urée |
CH4N2O | |
MFCD00008022 | |
carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate | |
CHEBI:48376 | |
C(=O)(N)N |
Spécification
Urea | |
57-13-6 | |
Blanc | |
97.5% min. (ex N) | |
H2NCONH2 | |
03, 42 | |
15, 10052 | |
Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, concentrated hcl, practically insoluble in chloroform and ether, soluble in methanol: 16.6 g/100 mL, soluble in ethanol: 5 g/100 mL | |
C(=O)(N)N | |
60.06 | |
CHEBI:48376 | |
98% | |
Perles |
98% | |
131.0°C to 135.0°C | |
Authentique | |
CH4N2O | |
MFCD00008022 | |
01,1262; 02,455 | |
carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate | |
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N | |
urée | |
1176 | |
60.06 | |
Extra pur |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement:
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
missing translation for 'einecsNumber' : 200-315-5
missing translation for 'rtecsNumber' : YR6250000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only