Learn More
UQCRC2 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1A5G11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | UQCRC2 |
---|---|
Clone | 1A5G11 |
Concentration | 500 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16880236
|
Proteintech
67547-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16870236
|
Proteintech
67547-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The UQCRC2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human UQCRC2. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The UQCRC2 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
UQCRC2 | |
500 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
7385 | |
Primary |
1A5G11 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Mouse, Rat, Pig | |
IgG1 |