Learn More
Fisherbrand™ Racks sur tiroirs de congélateur vertical, ultra-basse température pour tubes à centrifuger
Les racks de contrôle de l’inventaire Fisherbrand sont parfaits pour toutes les applications de stockage à froid. Offre une alternative idéale pour stocker de grandes quantités d’échantillons dans des tubes à centrifuger de 15 ml ou de 50 ml.
267.00€ - 270.00€
Spécification
Type de produit | Rack avec tiroir |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (équipement) | Congélateur vertical ultra-basse température |
Dimensions (L x l x H) | 559 x 252 x 140 mm |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15709559
|
Fisherbrand™
UFD-LT50-2 |
Tubes coniques (78 x 50 ml) |
270.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15799549
|
Fisherbrand™
UFD-LT15-2 |
Tubes coniques (160 x 15 ml) |
267.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour tubes à centrifuger 15 ml ou 50 ml
- 2 tiroirs, contient entre 78 et 160 tubes
- Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
Spécification
Rack avec tiroir | |
Acier inoxydable | |
Congélateur vertical ultra-basse température | |
559 x 252 x 140 mm |