Learn More
Miele Professional™ Panier supérieur O 191/2
Panier supérieur O 191/2 pour un chargement optimal des plateaux à mailles
Marque: Miele Professional™ 7333060
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Dégagement vertical : 115 +/- 20 mm
- Largeur de chargement : 480 mm
- Profondeur de chargement : 450 mm
- Avec bras de pulvérisation magnétique intégré au-dessus du panier
- Aimant à utiliser avec les capteurs de bras de pulvérisation pour PG 8535, PG 8536
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
Laveur-désinfecteur, laboratoire |
Panier supérieur | |
2 plateaux à mailles DIN |