Learn More
Miele Professional™ Panier supérieur
Panier supérieur O 801/2 pour un nettoyage optimal avec 10 buses et le maintien de divers inserts
Marque: Miele Professional™ 5290520
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Moitiés avant et arrière adaptées aux inserts
- Axe central avec 10 supports et 10 buses Ø 4 mm, 30 mm de longueur
- Dégagement vertical : 200 mm
- Avec bras de pulvérisation intégré
Spécification
Acier inoxydable | |
Panier supérieur | |
Acier inoxydable | |
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Miele Professional™ Panier supérieur > Dimensions (P x L x H) : 475 x 381 x 267 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu