Learn More
Kinesis™ Quick Connect Adapter
Convenience of quick connect and disconnect of a luer connection
25.80€
Code produit | Marque | Couleur | Type | À utiliser avec (équipement) | TemperatureMetricMax | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Type | À utiliser avec (équipement) | TemperatureMetricMax | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12937759
|
Kinesis™
02014-15 |
Brun clair | Adaptateur Luer femelle | Cône Luer femelle x femelle 10-32 |
25.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Convenience of quick connect and disconnect of a luer connection
Quick connect threaded luer adapters are designed to connect any male luer to any female luer in a variety of applications. Male luer fittings are available with or without lock hubs. Lock hubs provide added security of holding the connection in place.Spécification
0,05 in |