Learn More
Idex Boucles d’échantillonnage PEEK™
Offrent des volumes homogènes en raison de tolérances strictes des procédés d’extrusion
Marque: Idex 02033-26
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les boucles d’échantillons en polymère PEEK sont biocompatibles et servent d’alternative à l’acier inoxydable utilisé dans les applications de sciences de la vie.
- Résistants aux produits chimiques et aux solvants
- Compatible avec les valves d’injection analytiques Rheodyne™ et VICI™ (Valco)
- Boucles flexibles pour le montage de toute valve d’injection
- Disponible dans une plage de volumes de 2μl à 20 ml
- Volumes indiqués à ±10 %, avec des services d’étalonnage précis disponibles
Chaque boucle d’échantillonnage étalonnée est documentée et fournie avec un certificat d’étalonnage.
Instruments analytiques, diagnostics in vitro, biotechnologie, laboratoire
† This pressure rating reflects the performance of the fitting, not the tubing or port. Note that the pressure rating of the fitting is well beyond the maximum recommended operating pressure rating of PEEK polymer tubing.
Spécification
Boucle d’échantillonnage | |
Instruments d’analyse, diagnostics in vitro, biotechnologie, laboratoire | |
0,15 cm |
Polymère PEEK | |
0,062 in | |
20 ml |