Learn More
Kinesis™ Ensemble de raccord union basse pression Peek
Sécurisez vos raccordements dans les applications à basse pression
38.40€ - 54.70€
Code produit | Marque | Couleur | Type | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Type | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13030390
|
Kinesis™
P-703 |
Naturel | Raccord union | Avec 2 connecteurs P-300/P-335, 1/8 po, 1/4-28, 0,050 po (1,25 mm) |
38.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13020390
|
Kinesis™
P-702 |
Naturel | Raccord union | Avec 2 connecteurs THRU P-200/P-235, 1/16 po, 1/4-28, 0,020 po (0,5 mm) |
38.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16503242
|
Kinesis™
P-720 |
Naturel | Raccord union | Manchons MicroTight ; 2F-125/1P-553, 6-32 | |||||
Description
Sécurisez vos raccordements dans les applications à basse pression
- Fabrication en polymères inertes
- Ports à fond plat 1/4-28
- Pression maximale de 1000 psi (69 bar)
- Diamètre du trou 0,030 po
- Volume balayé de 0,41 μl
Spécification
PEEK |