Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de l’uPA II, R-U122
170.00€ - 669.00€
Spécification
Description | Jaune |
---|---|
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
À utiliser avec (application) | Composé d’oxazolidinone-carboxamidine perméable aux cellules qui agit comme un inhibiteur puissant, sélectif et actif de ciblage de site de l’activateur de plasminogène de type urokinase |
Formule moléculaire | C17H13N3O2·CF3CO2H |
Poids de la formule | 405,30g/mol |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15496619
|
Thermo Scientific Chemicals
J64874.MB |
25 mg |
669.00€
25mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15486619
|
Thermo Scientific Chemicals
J64874.#0 |
5 mg |
170.00€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
A cell-permeable oxazolidinone-carboxamidine compound that acts as a potent, selective, and active-site targeting inhibitor of urokinase-type plasminogen activatoruPA Inhibitor II, UK122 acts as a potent, selective and active-site targeting urokinase-type plasminogen activator (uPA) inhibitor. However, its activity against trypsin, thrombin, tPA, and plasmin is greatly reduced. It is also effectively inhibits the migration (80% inhibition) and invasion (68% inhibition) of uPA-expressing CFPAC-1 pancreatic cells, without affecting its proliferation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Composé d’oxazolidinone-carboxamidine perméable aux cellules qui agit comme un inhibiteur puissant, sélectif et actif de ciblage de site de l’activateur de plasminogène de type urokinase
Spécification
Jaune | |
Composé d’oxazolidinone-carboxamidine perméable aux cellules qui agit comme un inhibiteur puissant, sélectif et actif de ciblage de site de l’activateur de plasminogène de type urokinase | |
405,30g/mol | |
Réactif de transduction de signal |
2°C à 8°C | |
C17H13N3O2·CF3CO2H | |
Sensible à la lumière | |
Solide |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : À conserver au froid
RUO – Research Use Only