Learn More
Diméthylènediamine asymétrique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
31.66€ - 248.24€
Identifiants chimiques
CAS | 108-00-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H12N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.15 |
Numéro MDL | MFCD00008175 |
Clé InChI | DILRJUIACXKSQE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n,n-dimethylethylenediamine, 2-dimethylaminoethylamine, 2-aminoethyl dimethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-dimethyl, 2-dimethylamino ethylamine, n,n-dimethyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-dimethylethane-1,2-diamine, n,n-dimethyl-1,2-ethylenediamine, 2-aminoethyldimethylamine, n,n-dimethylethanediamine |
CID PubChem | 66053 |
Nom IUPAC | N’,N’-diméthylethane-1,2-diamine |
SMILES | CN(C)CCN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10249783
|
Thermo Scientific Acros
116200250 |
25 g | Flacon en verre |
31.66€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10549420
|
Thermo Scientific Acros
116201000 |
100 g | Flacon en verre |
69.24€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10551774
|
Thermo Scientific Acros
116205000 |
500 g | Flacon en verre |
248.24€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
108-00-9 | |
88.15 | |
DILRJUIACXKSQE-UHFFFAOYSA-N | |
66053 | |
CN(C)CCN |
C4H12N2 | |
MFCD00008175 | |
n,n-dimethylethylenediamine, 2-dimethylaminoethylamine, 2-aminoethyl dimethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-dimethyl, 2-dimethylamino ethylamine, n,n-dimethyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-dimethylethane-1,2-diamine, n,n-dimethyl-1,2-ethylenediamine, 2-aminoethyldimethylamine, n,n-dimethylethanediamine | |
N’,N’-diméthylethane-1,2-diamine |
Spécification
unsym-Dimethylethylenediamine | |
-70°C | |
0.8000g/mL | |
12°C | |
98.5% min. (GC) | |
(CH3)2NCH2CH2NH2 | |
MFCD00008175 | |
0.8 | |
Solubility in water: miscible with water | |
CN(C)CCN | |
88.15 | |
88.15 | |
Liquide |
108-00-9 | |
Incolore à jaune | |
105.5°C to 107°C | |
Authentique | |
C4H12N2 | |
1.4255 to 1.4275 | |
04, II, 690 | |
n,n-dimethylethylenediamine, 2-dimethylaminoethylamine, 2-aminoethyl dimethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-dimethyl, 2-dimethylamino ethylamine, n,n-dimethyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-dimethylethane-1,2-diamine, n,n-dimethyl-1,2-ethylenediamine, 2-aminoethyldimethylamine, n,n-dimethylethanediamine | |
DILRJUIACXKSQE-UHFFFAOYSA-N | |
N’,N’-diméthylethane-1,2-diamine | |
66053 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-541-2
- unsym-Dimethylethylenediamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.