Learn More
Buerkle™ Échantillonneur Uno
L’échantillonneur Buerkle™ Uno est livré avec une chambre d’échantillonnage fermée pour l’échantillonnage en points à partir d’une profondeur d’échantillonnage prédéterminée.
Marque: Buerkle™ 5316-1085
610.36 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tube extérieur en acier inoxydable AISI316 L (1.4404), chambres à échantillons en PTFE
- Avec système de codage couleur
- Plus petit espace possible entre le tube intérieur et le tube extérieur
- Nettoyage facile, pointe amovible
- Codage couleur (échantillonneur Multi et Uno)
- Matériaux ultra-purs
- Excellent traitement, modèle robuste
Spécification
Sampler | |
Autoclavable | |
En T | |
DIN | |
85 cm |
Acier inoxydable V4A / PTFE | |
1 chambre de collecte | |
17 ml | |
Idéal pour les céréales secondaires et les grandes quantités, les denrées alimentaires |