Learn More
Grant Instruments™ Plateau universel pour bains-marie à agitation Grant
Maintient en place les flacons, bouteilles et autres récipients lorsqu’ils sont utilisés avec les bains-marie à agitation Grant. Doté de ressorts réglables.
Marque: Grant Instruments™ TU26
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Maintient en place les flacons, bouteilles et autres récipients lorsqu’ils sont utilisés avec les bains-marie à agitation Grant. Doté de ressorts réglables.
- Plateau universel avec ressorts réglables
- Très polyvalent pour une grande variété de types de récipients
Spécification
Plateau universel TU26 avec ressorts réglables pour intégrer un grand nombre de types de récipients pour OLS26 | |
OLS26 | |
Plateau universel | |
2500 g |