Learn More
Buerkle™ Adaptateur CA universel
Pour presque tous les fûts et autres récipients avec ouverture de 48 à 75 mm de diamètre, quel que soit le filetage. L’adaptateur de filetage peut être monté rapidement et facilement avec des vis de serrage et peut être utilisé pour différentes ouvertures de récipients.
Marque: Buerkle™ 5601-0120
266.86 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec filetage de connecteur G2 pour raccords fileté à tambour Bürkle et pompes avec diamètre de tube d’immersion jusqu’à 32 mm
- Matériau en acier inoxydable AISI 304 et joint ePTFE
- Hauteur min. de l’ouverture du récipient 6 mm, max. 55 mm)
- Livraison : Adaptateur universel avec joint ePTFE, clé de montage
Spécification
Pompes Buerkle | |
Acier inoxydable | |
Non stérile |