Learn More
BINDER™ Agitateur 'Universal'
Agitateur Universal - Agitateur et unité de commande reliés par un câble plat, usage universel, 100–240 V, 50/60 Hz
Marque: BINDER™ 8012-1771
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Connecté via un câble ruban
- Universellement applicable
Spécification
20 mm | |
5 to 220 rpm | |
4°C to 45°C | |
EU | |
50/60 Hz | |
Agitateur “universel” - Agitateur et unité de commande reliés par un câble plat, usage universel, 100 à 240 V, 50/60 Hz | |
Chambres BINDER CB170, CB220 |
2 kg | |
100/240 V | |
Universal Shaker | |
39.2°F to 113°F | |
verre | |
CB-S Solid.Line | |
non |