Learn More
SI Analytics™ Alimentation universelle
L’alimentation universelle SI Analytics™ est adaptée aux appareils HandyLab ainsi qu’aux instruments de mesure Lab et ProLab.
Marque: SI Analytics™ 285204889
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Convient aux instruments de mesure HandyLab, Lab et ProLab
- Ne convient pas à Lab 745, 845 et 945
Spécification
Alimentation universelle | |
Famille d’appareils de mesure Lab et Prolab | |
120/230 V |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SI Analytics™ Alimentation universelle > MaxPower : 230 V
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu