Learn More
Fisherbrand™ Papier indicateur de pH universel
Offre des valeurs rapides et précises. Le papier indicateur de pH universel Fisherbrand™ comprend une échelle de couleurs imprimée sur le couvercle pour faciliter la lecture.
5.70€ - 52.28€
Code produit | Marque | Plage de pH | Format | Longueur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de pH | Format | Longueur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11517392
|
Fisherbrand™
0911R00530 |
0,5 à 5,5 | Rouleau | 5 m | Rouleau de 4 | N/A | |||
11793554
|
Fisherbrand™
0911R00030 |
0.5 à 5 | Rouleau | 5 m | Rouleau de 1 | N/A | |||
12375368
|
Fisherbrand™
0911S00530 |
0.5 à 5 | Tube | 50 mm | 10 paquet | N/A | |||
15585669
|
Fisherbrand™
PH111R |
1 à 11 | Rouleau | 5 m | 1 Roll | N/A | |||
12345378
|
Fisherbrand™
0911S00524 |
1 à 11 | Tube | 50 mm | 10 paquet |
9.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15505679
|
Fisherbrand™
PH114R |
1 à 14 | Rouleau | 5 m | 1 Roll | N/A | |||
15515679
|
Fisherbrand™
PH114R/4 |
1 à 14 | Rouleau | 5 m | 4 Rolls | N/A | |||
11527392
|
Fisherbrand™
0911R00538 |
4 à 7 | Rouleau | 5 m | Rouleau de 4 | N/A | |||
12385368
|
Fisherbrand™
0911S00531 |
5 à 9 | Tube | 50 mm | 10 paquet | N/A | |||
12395368
|
Fisherbrand™
0911S00532 |
6,5 à 10 | Tube | 50 mm | 10 paquet | N/A | |||
11557392
|
Fisherbrand™
0911R00533 |
9 à 13 | Rouleau | 5 m | Rouleau de 4 | N/A | |||
11713564
|
Fisherbrand™
0911R00033 |
9 à 13 | Rouleau | 5 m | Rouleau de 1 | N/A | |||
12305378
|
Fisherbrand™
0911S00533 |
9 à 13 | Tube | 50 mm | 10 paquet | N/A | |||
Description
- Papier filtre imprégné avec un ou plusieurs indicateurs de pH colorés
- Disponibles dans une variété de formats pour répondre aux besoins individuels
- Le tableau de référence montre les changements de couleur dans les étapes de pH2