Learn More
Solution d’indicateur universelle, pH 4 à 10, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Universal indicator solution |
CAS | 34722-90-2 |
Formule moléculaire | C27H27Br2NaO5S |
Numéro MDL | MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263 |
Numéro UN | UN1170 |
Clé InChI | NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M |
SMILES | [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O |
Nom IUPAC | sodium 2-{[(1Z)-3-bromo-2-methyl-4-oxo-5-(propan-2-yl)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene][3-bromo-4-hydroxy-2-methyl-5-(propan-2-yl)phenyl]methyl}benzene-1-sulfonate |
Poids moléculaire (g/mol) | 646.37 |
CID PubChem | 102183223 |