Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solution d’indicateur universelle, dans de l’isopropanol
Marque: Thermo Scientific Chemicals 422435000
89.42 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurEcoSafPak™ est un système d’emballage respectueux de l’environnement composé à 100 % de matières recyclables fournies par un fournisseur certifié SFI.
Spécification
pH Indicator solution, universal (in isopropanol) | |
MFCD00148741 | |
Flacon en plastique EcoSafPak™ | |
pH 4.0 (red), pH 4.5 (orange-red), pH 5.0 (orange), pH 5.5 (orange-yellow), pH 6.0 (yellow), pH 6.5 (yellow-green), pH 7.0 (green), pH 7.5 (green, slightly blue), pH 8.0 (green-blue), pH 8.5 (blue-green), pH 9.0 (blue) | |
500 mL |
67-63-0, 7732-18-5 | |
Extra pur | |
Vapor Pressure: 25mmHg at 20°C | |
1.3 | |
Solution |
Sécurité et traitement
- pH Indicator solution, universal (in isopropanol)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Isopropyl alcohol
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche