Learn More
Spectrum Labs™ Bouchon de tubulure pour dialyse universelle
Le bouchon de tubulure pour dialyse universel Spectrum Labs™ scelle la tubulure de dialyse de manière sûre sans risque de fuite.
Marque: Spectrum Labs™ 142174
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’utilisation de bouchons refermables est la méthode privilégiée pour sceller les tubulures de dialyse sans risque de fuite.
- Les nœuds liés sont presque impossibles à ouvrir et à resceller et entraînent souvent des membranes endommagées et qui fuient.
- Les bouchons universels s’utilisent avec tous les types de membrane.
- Spécialement conçu avec des crêtes d’étanchéité douces
- Bouchon tout usage idéal qui crée un joint fiable avec tous les types, qualités et épaisseurs de membrane.
- Pour de meilleurs résultats, sélectionnez une paire de bouchons dont la largeur d’étanchéité est de 4 à 10 mm supérieure à la largeur plate de la tubulure de dialyse.
Spécification
Bouchon universel | |
Polyamide 6.6 Dupont (nylon) | |
Non autoclavable | |
Bouchon universel | |
0°C à 90°C | |
Tous types de membrane |
Ester de cellulose Biotech, cellulose régénérée et PVDF | |
Largeur d’étanchéité de 70 mm | |
Bleu | |
Irradiation aux rayons gamma ou oxyde d’éthylène | |
10/paquet |