Learn More
Sampling Systems™ Kit d’échantillonneur à manchon à dose unitaire
Développé pour les clients nécessitant des échantillons à dose unitaire précise en petits volumes. Sampling Systems™ Le kit d’échantillonneur à manchon à dose unitaire convient parfaitement à une vaste gamme de poudres et de granulés à écoulement libre.
Marque:  Sampling Systems™ 1500S-01
Code produit. 15869261
  • 1505.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour l’échantillonnage de petits volumes de poudres et de granulés
  • Structure en acier inox 316L résistant aux produits chimiques
  • Différentes tailles d’échantillons peuvent être prélevées à l’aide du même échantillonneur
  • Comprend les articles suivants :
    • 1 Poignée en forme de T
    • 4 Tiges d’extension de poignée
    • 1 Chambre pour échantillonneur de type 1
    • 1 Chambre pour échantillonneur de type 2
    • 10 Embouts d’échantillonnage
    • 1 boîtier pour échantillonneur à quantité élevée
  • Tous les articles inclus peuvent faire l’objet d'un achat individuel
Spécification
Spécification
Jeu d’échantillonneurs à dose unitaire
Acier inoxydable (316L)
Poignée, tige d’extension, chambres d’échantillons, embouts d’échantillonnage et boîtier pour échantillonneur