Learn More
Fisherbrand™ Blouses de laboratoire unisexe en coton
Les manchettes ouvertes permettent un ajustement confortable et sans restriction
18.10€
Spécification
Type de produit | General Purpose Lab Coat |
---|---|
Sexe | Unisexe |
Matériau | Coton |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Boutons pression |
Code produit | Marque | Dimensions | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15887101
![]() |
Fisherbrand™
19181592 |
S | 44,1 in |
18.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15897101
![]() |
Fisherbrand™
19181593 |
Moyenne | 44.9 po |
18.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15807111
![]() |
Fisherbrand™
19181594 |
L | 45,7 in |
18.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15817111
![]() |
Fisherbrand™
19181595 |
XL | 46.5 po |
18.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15827111
![]() |
Fisherbrand™
19181596 |
XXL | 47,2 in |
18.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15837111
![]() |
Fisherbrand™
19181597 |
XXXL | 48,0 in |
18.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- Fabrication 100 % coton
- Une poche gauche extérieure au niveau de la poitrine et deux poches basses extérieures
- Bague pointue standard
- Bouchon avant à clipser
- Manchettes droites
- Blanc
Spécification
General Purpose Lab Coat | |
Coton | |
Boutons pression | |
Reusable | |
3 |
Unisexe | |
Blanc | |
Droit | |
Non stérile | |
Pointu standard |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Blouses de laboratoire unisexe en coton