Learn More
Simport™ Scientific Cassette d’enrobage / de traitement pour biopsie Unisette™ dans des piles Quickload™
Sécurisez les échantillons pendant le traitement avec la cassette de traitement / d’enrobage pour biopsie Simport Scientific™ Unisette™. Le verrouillage à clipser et le verrouillage à charnière de l’UNISETTE™ permettent un fonctionnement à une main et se reverrouillent toujours en toute sécurité sans risque de perte d’échantillons.
Spécification
Matériau Acetal
Quantité 1000
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Dans des piles Quickload™
  • Zone d’écriture antérieure à 35°
  • La construction en une seule pièce avec verrouillage de charnière empêche la séparation précoce de la base et du couvercle
  • Verrouillage à clipser et verrouillage à charnière : les cassettes se reverrouillent toujours en toute sécurité
  • Permet une manipulation à une main
  • Convient aux imprimantes automatisées
  • En acétal
  • Résistant à l’action chimique de la plupart des solvants histologiques
Informations sur la commande
Chaque boîte contient 25 piles Quickload™ de 40 cassettes.
Certifications
CE-IVD
Spécification
Spécification
Acetal
1000