Learn More
Simport™ Scientific Cassette d’enrobage / de traitement pour biopsie UNISETTE™
Sécurisez les échantillons pendant le traitement avec la cassette de traitement / d’enrobage pour biopsie Simport Scientific™ UNISETTE™. Le verrouillage à clipser et le verrouillage à charnière de l’UNISETTE™ permettent une manipulation à une main et se reverrouillent toujours en toute sécurité sans risque de perte d’échantillons.
Spécification
Angle de la face d’écriture 35°
Matériau Acetal
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
  • Zone d’écriture antérieure à 35°
  • La construction en une seule pièce avec verrouillage de charnière empêche la séparation précoce de la base et du couvercle
  • Verrouillage à clipser et verrouillage à charnière : les cassettes se reverrouillent toujours en toute sécurité
  • Permet une manipulation à une main
  • Convient aux imprimantes automatisées
  • Résistant à l’action chimique de la plupart des solvants histologiques
Informations sur la commande
Chaque boîte contient 3 boîtes distributrices de 500 cassettes
Certifications
Marquage CE
Spécification
Spécification
35°
Acetal
Documents
Product Certifications
Usage diagnostique in vitro (DIV) uniquement.