Learn More
Cole-Parmer™ Ensemble de brosses universelles en mousse
Nettoyez une grande variété de surfaces intérieures sans absorber d’eau. L’ensemble de brosses universelles en mousse comprend des brosses de lavage de 9 po et 18 po de long et une brosse universelle pour verrerie de 15 po de long. Les brosses durables durent jusqu’à 20 fois plus longtemps que les éponges.
Marque: Cole-Parmer™ 84552-00
40.86 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Mousse souple et pelucheuse qui nettoie en douceur les surfaces intérieures sans absorber l’eau. Les poils en mousse ne sont donc jamais détrempés ou mous. Ces brosses durables durent jusqu’à dix fois plus longtemps que les brosses de qualité supérieure et jusqu’à vingt fois plus longtemps que les éponges. Le jeu de trois brosses comprend des brosses de lavage de 229 mm et 457 mm de long et une brosse à verrerie universelle de 381 mm. Les brosses de lavage conviennent à la verrerie à col de 63,5 mm ou plus large. La brosse universelle mesure 19 mm de diamètre et se courbe pour épouser la forme de la verrerie. Une fois courbée et tournée, elle nettoie les coins de la verrerie qui seraient autrement inaccessibles.Spécification
Beaker/Bottle Brush | |
Flexible | |
Foam | |
White | |
Universal, 9 in., and 18 in. Long |
Foam | |
No | |
Non-sterile | |
Glassware |