Learn More
Marienfeld Superior™ UniMark™ Lames porte-objets avec champ d'inscription imprimé
Marienfeld Superior™ UniMark™ lames porte-objets ont un champ d'inscription imprimé qui peut être utilisé avec la plupart des types d'imprimantes et des marqueurs pour laboratoire. Différentes couleurs offrent à l'utilisateur la possibilité de distinguer les préparations.
208.36€
Spécification
Frosted | Oui |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique de type III, classe hydrolytique |
Precleaned | Oui |
Épaisseur (métrique) | 1 mm |
Type | Lame de microscope |
Code produit | Marque | Couleur | Edges | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Edges | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10462288
|
Marienfeld Superior™
0703210 |
Vert | Bords bruts |
208.36€
2500 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriquées de verre sodocalcique de classe hydrolytique 3
- Conforme à la norme DIN ISO 8037/1
- Prélavées, prêtes à l'emploi, autoclavables
- Avec champs d'inscription en différentes couleurs
- 50 pièces dans une boîte, 50 boîtes dans un carton
- Pour les applications de diagnostic in vitro (DIV) conformément à la directive IVD 98/79/CE, avec marquage CE, date limite de consommation recommandée et numéro de lot pour une information complète et la traçabilité
Spécification
Oui | |
Oui | |
Lame de microscope | |
50 | |
26 mm | |
76 x 26 mm |
Verre sodocalcique de type III, classe hydrolytique | |
1 mm | |
2500 | |
76 mm | |
Marquage CE, DIN ISO 8037/1 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Marienfeld Superior™ UniMark™ Lames porte-objets avec champ d'inscription imprimé