Learn More
Uvex™ Unilite Thermo Plus Cut C Safety Gloves
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Description
- Les gants de sécurité hivernaux associent une protection thermique et une protection contre les coupures de niveau C
- Le revêtement en polymère robuste reste flexible même à basse température
- La doublure en acrylique fournit une insolation lorsqu’elle est en contact direct avec des objets froids
- Meilleure préhension dans les zones sèches ou légèrement humides
- Fabrication à double couche
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EN 511 : 02X |
Applications | Industrie |
Coating Material | Polymère |
Couleur | Vert, Noir |
Matériau | PA, Verre |
Dimensions | 9 |
Norme EN388 | 3X42C |
À utiliser avec (application) | Fabrication, fonctionnement du chariot élévateur, tôlerie et réfrigération |
Sexe | Unisexe |
Type de manchette de gant | Maille |