Learn More
QIAGEN UniCore Punch Kit
Use the manual UniCore punch system for sample disc removal from FTA cards. Contains 4 punchers and 2 cutting mats.
86.65€ - 126.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Cartes Whatman FTA™, cartes d’élution FTA™ et dispositif EasiCollect |
---|---|
À utiliser avec (application) | Cartes FTA™, cartes FTA™ Elute et dispositif EasiCollect |
Comprend | 4 poinçons, 2 tapis de découpe |
Type de produit | Kit de perforation UniCore |
Quantité | 4 Paquets |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11370844
|
QIAGEN
WB100028 |
1,2 mm |
91.00€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11374954
|
QIAGEN
WB100029 |
2,0 mm |
88.50€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11937907
|
QIAGEN
WB100039 |
3,0 mm |
86.65€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11394954
|
QIAGEN
WB100040 |
6,0 mm |
126.00€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
UniCore Punch Kit
- A cutting mat (available separately WB100022; WB100088) included in UniCore Punch Kits ensures clean sample cuts from FTA/FTA Elute Cards and extends the life time of the cutting tip (up to 500 punches).
- Stainless steel cutting edges (ranging from 1.2 to 6 mm) enable manual coring, retrieval and controlled ejection of the FTA punch.
- Designed to minimize contamination and carryover between samples when a cleaning procedure is followed.
UniCore Puncher
- Stainless steel cutting tip (ranging from 1.0 to 6 mm) enable manual coring, retrieval and controlled ejection of the FTA punch.
- Designed to minimize contamination and carryover between samples when a cleaning procedure is followed.
Spécification
Cartes Whatman FTA™, cartes d’élution FTA™ et dispositif EasiCollect | |
4 poinçons, 2 tapis de découpe | |
4 Paquets |
Cartes FTA™, cartes FTA™ Elute et dispositif EasiCollect | |
Kit de perforation UniCore |