Learn More
QIAGEN Poinçon manuel Uni-Core, 1,2 mm
Utilisez le système de perforation manuel UniCore pour retirer les échantillons de disques des cartes FTA. Contient 25 perforateurs.
391.00€
Spécification
Diamètre (métrique) | 1,2 mm |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Cartes Whatman FTA, cartes FTA Elute et appareils EasiCollect |
Type de produit | Poinçons manuels Uni-Core |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13464587
|
QIAGEN
WB100074 |
1,2 mm | 25 Paquets |
391.00€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Puncher UniCore
La pointe de coupe en acier inoxydable (allant de 1,0 à 6 mm) permet le carottage manuel, la récupération et l'éjection contrôlée du poinçon FTA.
Conçu pour minimiser la contamination et le transfert entre les échantillons lorsqu'une procédure de nettoyage est suivie
Spécification
1,2 mm | |
Cartes Whatman FTA, cartes FTA Elute et appareils EasiCollect | |
Poinçons manuels Uni-Core |