Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Plaque chauffante analogique pour agitateurs sous-graduation, 230 V
Réglage de la température réelle et contrôle précis de l’agitation dans une conception compacte et empilable qui occupe moins d’espace de paillasse/stockage. Conçu pour éviter tout déversement accidentel sur le panneau de commande, le voyant d’avertissement de chaleur reste allumé même lorsque l’unité est débranchée.
525.00€ - 590.00€
Spécification
Tension | 230 V |
---|---|
Fonctions de sécurité | Le voyant d’avertissement de chaleur reste allumé même lorsqu’il est débranché |
Fréquence | 50 Hz |
Type | Agitateur à plaque chauffante |
Forme | Carré |
Code produit | Marque | max. (métrique) | Matériau de la plaque supérieure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | max. (métrique) | Matériau de la plaque supérieure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17312681
|
Cole-Parmer™ Stuart™
04807-60 |
0°C à 325°C | Alliage d’aluminium |
525.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17302681
|
Cole-Parmer™ Stuart™
04807-58 |
0°C à 450°C | Vitrocéramique |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- La conception compacte et empilable prend moins d’espace de stockage et encombre moins la paillasse
- La conception en plaque carrée permet une flexibilité des tailles et des combinaisons de récipients
- Conçu pour éviter tout déversement accidentel sur le panneau de commande
- Le voyant d’avertissement de chaleur reste allumé même lorsque l’unité est débranchée
- La plaque supérieure en céramique de verre est résistante aux produits chimiques et reste froide sur les bords
- La plaque supérieure en aluminium revêtu permet un chauffage rapide et une meilleure uniformité de la température
- Vitré avec BioCote™ pour assurer une protection antimicrobienne
- Conçu avec un boîtier en aluminium résistant pour une longévité élevée
- Indice IP32 pour la résistance à l’eau et à la poussière
- La plaque supérieure mesure 15 x 15 cm
Spécification
230 V | |
50 Hz | |
Carré | |
15 L | |
3 ans |
Le voyant d’avertissement de chaleur reste allumé même lorsqu’il est débranché | |
Agitateur à plaque chauffante | |
UE | |
100 à 2 000 tr/min |