Learn More
Harvard Biochrom Densimètres de 10 cellules Ultrospec™
Mesure la densité des cellules en suspension à 600 nm / OD600
Marque: Harvard Biochrom 80211630
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Petit, portatif et facile à utiliser, l’instrument peut mesurer les taux de croissance de l’E. coli, d’autres bactéries et de levures
- Alimenté par batterie et portatif pour une utilisation dans les lieux où les cellules sont réellement mises en culture
- Utilise une source LED associée à une fibre optique avancée
- Appareil portatif ; accepte des tubes ou des cellules jetables en plastique
- Peut être facilement employé dans les armoires d’incubation, dans des conditions anaérobies et dans les autres endroits dans le laboratoire où les cellules sont mises en culture
- Les déversements peuvent facilement être enlevés de la surface lisse et la zone du compartiment cellulaire peut être rincée avec du formaldéhyde ou de l’oxyde d’éthylène pour la stériliser
- Téléchargez les résultats sur un PC ou sur une imprimante pour un stockage et une récupération des données pratiques
- Sortie en série avec une mémoire 99 places
- Appareil compact exigeant peu de maintenance
- Les batteries rechargeables fournissent près d’un mois d’utilisation sans cordon
Non recommandés pour une utilisation avec des lignées de cellules de mammifères.
Spécification
LED | |
RS232 | |
Measuring Cell Density |
>± 0,05 | |
Densimètre |