Learn More
Epredia™ UltraVision™ Quanto Mouse on Mouse
Fournit une forte coloration tout en réduisant le bruit de fond souris sur souris avec une procédure systématique simple à l’aide du système de détection Epredia™ UltraVision™ Quanto Mouse on Mouse HRP IHC.
Marque:  Epredia™
Code produit. 12674007
  • 1645.00€ / 60mL
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Fournit une forte coloration tout en réduisant le bruit de fond souris sur souris avec une procédure systématique simple : le système de détection Thermo Scientific™ UltraVision™ Quanto Mouse on Mouse HRP IHC. Produit systématiquement des résultats optimaux avec les anticorps de souris sur les tissus de souris.
Historiquement, la coloration par immunohistochimie (IHC) avec les anticorps de souris sur les tissus de souris a été un défi. Les résultats ont été compromis par des niveaux élevés de bruit de fond indésirable ou un signal faible provenant d’interactions entre le système de détection et les tissus de souris. Le système de détection Epredia UltraVision Quanto Mouse on Mouse HRP relève ces défis, garantissant aux laboratoires la production systématique de résultats optimaux. UltraVision Quanto produit systématiquement des résultats optimaux en fournissant :
  • Une forte coloration
  • Une réduction du bruit de fond Mouse on Mouse
  • Procédure simple de polymères exempts de biotine
  • À utiliser avec un chromogène DAB ou un autre chromogène HRP ; pour des résultats optimaux, utiliser le DAB Quanto TA-125-QHDX (125 ml) ou le TA-060-QHDX (60 ml)
Spécification
Spécification
200 à 600 tests
60mL
Conserver entre 2 et 8°C. Stable jusqu’à ‘18 mois.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 60ML ULTRAVISION QUANTO MOUSE ON MOUSE HRP, FOR use with a DAB or other HRP Chromogen, for optimal results use with DAB Quanto TA-125-QHDX (125mL) or TA-060-QHDX (60mL) 200 to 600 tests 60mL
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane