Learn More
Epredia™ Système de détection HRP UltraVision™ Quanto
Bénéficiez d’une plus grande rentabilité du laboratoire et d’une meilleure coloration en sélectionnant le meilleur anticorps pour chaque test grâce au système de détection HRP DAB Epredia™ UltraVisionTM Quanto.
1305.00€ - 2005.00€
Spécification
Chromagène | Aucun fourni |
---|---|
Spécificité | IgG anti-souris (H+L), IgG anti-lapin (H+L) |
Conditions de stockage | À conserver entre 2° et 8 C. Chaque composant est stable pendant 18 mois. |
Enzymes | Peroxydase |
Substrate | Aucun fourni |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12694007
|
Epredia™
TL-060-QHL |
60mL |
1305.00€
60mL |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12684017
|
Epredia™
TL-125-QHL |
125mL |
2005.00€
125mL |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Bénéficiez d’une plus grande rentabilité du laboratoire et d’une meilleure coloration en sélectionnant le meilleur anticorps pour chaque test grâce au système de détection HRP DAB Thermo Scientific™ UltraVision™ Quanto.
UltraVision Quanto est la technologie de pointe de cette décennie en matière de marquage de polymères. Les méthodes de détection de polymères ont montré procurer une sensibilité et une simplicité de détection accrues. Cette technologie micropolymère innovante présente des avantages majeurs par rapport aux systèmes IHC traditionnels car elle permet au “détecteur” de pénétrer facilement dans la membrane nucléaire, offrant ainsi à l’utilisateur la possibilité de détecter les antigènes nucléaires sans sacrifier la capacité de colorer les antigènes du cytoplasme et de la membrane. Le système UltraVision Quanto amplifie le signal avec les deux anticorps primaires de souris et de lapin le rendant ainsi polyvalent et facile à utiliser. Le système UltraVision Quanto n’étant pas basé sur la biotine / avidine, tout bruit de fond causé par des liaisons non spécifiques aux molécules de biotine endogène est éliminé. Le rapport signal/bruit est davantage renforcé afin de détecter une faible expression d’antigènes ou de compenser une faible affinité des anticorps primaires grâce à des anticorps secondaires et des enzymes hautement purifiés. Le système UltraVision Quanto offre, en fin de compte, à l’utilisateur un système de détection IHC polyvalent, facile à utiliser et rapide qui procure une coloration des tissus supérieure traditionnellement considérés comme étant difficiles à visualiser.- Sensibilité améliorée tout en minimisant le fond : peut être utilisé tout autant avec des marqueurs de faible expression qu’avec des marqueurs de routine
- Sensibilité accrue aux anticorps de lapin : utilisation plus économe d’anticorps monoclonaux de lapin coûteux
- Réduction des coûts par test : Quanto reste l’un des systèmes les plus abordables disponibles
- Réduction des temps d’incubation : délais d’exécution plus rapides
Spécificité : anti-IgG de souris (H+L), anti-IgG de lapin (H+L)
Enzyme : peroxydase
Chromogène / Substrat : aucun fourni
Contenu : TL-060-HL : 60 ml d’Amplificateur d’anticorps primaire Quanto (TL-060-QPB), 60 ml de Polymère HRP Quanto (TL-060-QPH), 60 ml de Solution de blocage Ultra V (TA-060-UB)
TL-125-HL : 125 ml d’amplificateur d’anticorps primaire Quanto (TL-125-QPB), 125 ml de polymère HRP Quanto (TL-125-QPH), 125 ml de solution de blocage Ultra V (TA-125-UB),
Spécification
Aucun fourni | |
À conserver entre 2° et 8 C. Chaque composant est stable pendant 18 mois. | |
Aucun fourni |
IgG anti-souris (H+L), IgG anti-lapin (H+L) | |
Peroxydase |