Learn More
Epredia™ Système de détection Lab Vision™ UltraVision™ Quanto
Offre une plus grande rentabilité du laboratoire et une meilleure coloration en permettant aux laboratoires de sélectionner le meilleur anticorps pour chaque test.
1480.00€ - 3165.00€
Spécification
Spécificité IgG anti-souris (H+L), IgG anti-lapin (H+L)
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Substrate Enzymes Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Substrate Enzymes Prix Quantité et disponibilité  
12654007
Afficher les documents
Epredia™
TL-060-QAL
60mL Aucun fourni Phosphatase alcaline
1480.00€
60mL
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12664017
Afficher les documents
Epredia™
125mL Aucun fourni Phosphatase alcaline
2270.00€
125mL
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15290715
Afficher les documents
Epredia™
TL-125-QCK
125mL Diaminobenzidine (DAB) Peroxydase Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Le système de détection AP Thermo Scientific™ Lab Vision UltraVision Quanto offre une plus grande rentabilité du laboratoire et une meilleure coloration en permettant aux laboratoires de sélectionner le meilleur anticorps pour chaque test.
Le système UltraVision Quanto AP a été validé en association avec le système de substrat liquide Fast-Red et procure quatre avantages majeurs :
Haute sensibilité — elle peut être utilisée pour les marqueurs difficiles et délicats et / ou elle permet un HIER plus doux
Sensibilité accrue pour les anticorps de lapin — utilisation plus économique des anticorps monoclonaux de lapin coûteux Crisp, coloration forte et nette pour un contraste élevé
Temps d’incubation réduits pour des durées de cycle plus courtes&bulletc1_end ; UltraVision Quanto est la technologie de cette décennie dans le marquage polymérique. Les méthodes de détection de polymères ont montré procurer une sensibilité et une simplicité de détection accrues. Cette technologie micropolymère innovante présente des avantages majeurs par rapport aux systèmes IHC traditionnels car elle permet au “détecteur” de pénétrer facilement dans la membrane nucléaire, offrant ainsi à l’utilisateur la possibilité de détecter les antigènes nucléaires sans sacrifier la capacité de colorer les antigènes cytoplasmiques et membranaires. Le système UltraVision Quanto amplifie le signal avec les deux anticorps primaires de souris et de lapin le rendant ainsi polyvalent et facile à utiliser. Le système UltraVision Quanto n’étant pas basé sur la biotine / avidine, tout bruit de fond causé par des liaisons non spécifiques aux molécules de biotine endogène est éliminé. Le rapport signal/bruit est davantage renforcé afin de détecter une faible expression d’antigènes ou de compenser une faible affinité des anticorps primaires grâce à des anticorps secondaires et des enzymes hautement purifiés. Le système UltraVision Quanto offre, en fin de compte, à l’utilisateur un système de détection IHC polyvalent, facile à utiliser et rapide qui procure une coloration des tissus supérieure traditionnellement considérés comme étant difficiles à visualiser.
  • Specificity : anti-IgG de souris (H+L), anti-IgG de lapin (H+L)
  • Enzyme : Phosphatase alcaline
  • Chromogène / Substrat : aucun fourni
Inclut : TL-060-AL : Amplificateur d’anticorps primaire Quanto (TL-060 QPB), Quanto polymère AP (TL-060-QAP), solution de blocage Ultra V (TA-060-UB)
TL-125-AL : Amplificateur d’anticorps primaire Quanto (TL-125 QPB), Quanto polymère AP (TL-125-QAP), solution de blocage Ultra V (TA-125-UB)
Spécification
Spécification
IgG anti-souris (H+L), IgG anti-lapin (H+L)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 60 ML ULTRAVISION QUANTO DETECTION SYSTEM AP Polymer (Ready-To-Use), specificity anti-Mouse
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone