Learn More
Epredia™ Système de détection Lab Vision™ UltraVision™ LP : polymère HRP (prêt à l’emploi)
Employez un système de détection sensible basé sur une technologie polymère sans biotine.
1720.00€ - 2100.00€
Spécification
Chromagène | Aucun fourni |
---|---|
Spécificité | IgG anti-souris (H+L), IgG anti-lapin (H+L) |
Conditions de stockage | À conserver entre 2° et 8℃. Tous les composants sont stables pendant 18 mois. |
Enzymes | Peroxydase |
Gamme de produits | Lab Vision™, UltraVision™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12624007
|
Epredia™
TL-060-HL |
60mL |
1720.00€
60mL |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10596014
|
Epredia™
TL-125-HL |
125mL |
2100.00€
125mL |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Employez un système de détection sensible basé sur une technologie polymère sans biotine grâce au système de détection Thermo Scientific™ Lab Vision™ UltraVision™ LP : polymère HRP.
UltraVision LP est la dernière technologie de marquage de polymères en date. Les méthodes de détection de polymères ont montré procurer une sensibilité et une simplicité de détection accrues. Ce système polymère de la seconde génération est composé de sous-unités polymères plus petites qui minimisent les conflits pour la liaison à la protéine cible. La réduction des conflits de liaison permet une coloration plus uniforme et une meilleure amplification de signal.1 En dernier lieu, cela se traduit pour l’utilisateur par une sensibilité accrue et une meilleure efficacité des anticorps.2 Avec l’UltraVision LP, vous utilisez moins d’anticorps et obtenez de meilleurs rapports signal/bruit. Par ailleurs, l’UltraVision LP n’emploie pas de biotine, ce qui évite la coloration de fond typique des méthodes de détection traditionnelles à base de biotine.Spécificité : anti-IgG de souris (H+L), anti-IgG de lapin (H+L)
Enzyme : peroxydase
Chromogène / Substrat : aucun fourni
Contenu :
TL-060-HL : 60 ml de solution de blocage Ultra V (TA-060-UB), 60 ml d’amplificateur d’anticorps primaire (TL-060-PB), 60 ml de polymère HRP (TL-060-PH)
TL-125-HL : 125 ml de solution de blocage Ultra V (TA-125-UB), 125 ml d’amplificateur d’anticorps primaire (TL-125-PB), 125 ml de polymère HRP (TL-125-PH)
Remarque :
le système de détection UltraVision détecte un anticorps IgG de souris ou de lapin spécifique lié à un antigène dans les coupes de tissu. L’anticorps spécifique est localisé par une formulation d’anticorps secondaire universelle conjuguée à un polymère marqué par une enzyme qui reconnaît les immunoglobulines de souris et de lapin. Le complexe polymère est ensuite visualisé avec un substrat / chromogène approprié.
Spécification
Aucun fourni | |
À conserver entre 2° et 8℃. Tous les composants sont stables pendant 18 mois. | |
Lab Vision™, UltraVision™ |
IgG anti-souris (H+L), IgG anti-lapin (H+L) | |
Peroxydase | |
Aucun fourni |