Learn More
Fisherbrand™ Accessoire de sonicateur modèle 705
Sonde à 4 pointes pour une utilisation avec des systèmes Sonicator de 500 ou 700 watts ; Pointe de rechange également disponible.
Marque: Fisherbrand™ FB4659
Requires : Les numéros de catalogue FB4659
Description
- Pour le traitement de volumes allant de 0,5 à 15 ml
- Traitez jusqu’à 4 échantillons à la fois
Spécification
Sonde à 4 pointes | |
Lyse les cellules, cisaille l’ADN, dissout les solides | |
Sonicateur FB705 et sonicateur Q700 |