Learn More
Qsonica Convertisseurs pour homogénéisateurs à ultrasons
Le convertisseur pour homogénéisateur à ultrasons Qsonica fonctionne avec le Microson XL2000 ou les homogénéisateurs à ultrasons Sonicator 3000 pour transformer les signaux électriques en vibrations mécaniques.
397.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Idéal pour transformer le signal électrique en vibrations mécaniques |
---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15142889
|
Qsonica
K4 |
Sonicateur™ Q500 et Q700 | Câble de convertisseur |
397.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pour une utilisation avec les homogénéisateurs à ultrasons Microson™ modèles XL2000 ou Sonicer™ 3000
- Transforme le signal électrique en vibrations mécaniques
Spécification
Idéal pour transformer le signal électrique en vibrations mécaniques |