Learn More
Elma™ Bécher de verre Ultrasonic™
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
Description
- Utile pour le nettoyage à ultrasons des petites pièces.
- Solution de nettoyage à ultrasons adaptée.
- Les béchers contenant des pièces de nettoyage et une solution de nettoyage sont suspendus dans un bain-marie contenant un surfactant.
Spécification
Spécification
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe | 95 mm |
Capacité (métrique) | 1 000 ml |
Matériau | Verre |
À utiliser avec (application) | Bain à ultrasons Elmasonic |
Type | Bécher |
Graduated | Oui |