Learn More
Masterflex™ Tubulure ultra-micro-diamètre en PTFE
Réduisez les frictions tout en optimisant la résistance chimique avec la tubulure Ultramicrobore. La tubulure Ultramicrobor en PTFE Cole-Parmer™ est idéale pour les températures extrêmes et dans les environnements chimiques agressifs.
Marque: Masterflex™ 06417-76
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La résine de tubulure est certifiée UL et conforme aux exigences de la FDA (21 CFR 177.1550) et de l’USP classe VI
- La tubulure Ultramicrobore est plus fine qu’un cheveu humain
- Chimiquement inerte
- Faible perméabilité
- Coefficient de friction le plus faible de toutes les tubulures
- Plage de températures comprise entre -400 et 500°F (-240 à 260°C) ; Fond à 620°F (327°C)
- Résistance à la traction comprise entre 2500 et 4000 psi
Spécification
2,03 mm | |
30,48 m | |
-204deg;C | |
Stérile | |
4000°psi |
0,4 mm | |
1,01 mm | |
1/boîte | |
Translucide | |
260°C |