Learn More
Thermo Scientific™ UltraLink™ Biosupport
Immobilisez de manière covalente les protéines et d’autres biomolécules d’amines primaires pour la purification par affinité avec cette résine polyacrylamide durable et activée par l’azlactone.
277.00€ - 956.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 18 mg de couplage de myoglobine par ml de résine |
---|---|
Contenu et stockage | Stockage : À la réception, conserver le produit à 4°C avec un agent déshydratant. Le produit est expédié à température ambiante |
Granulométrie | 50 à 80 μm |
Gamme de produits | UltraLink™ |
Cible | Anticorps, protéines via l’amine primaire |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11849390
|
Thermo Scientific™
53110 |
1,25 g |
277.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11859390
|
Thermo Scientific™
|
6,25 g |
956.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Thermo Scientific™ UltraLink Biosupport est une résine de polyacrylamide durable activée pour permettre l’immobilisation covalente efficace et directe des protéines et autres biomolécules par leurs amines primaires pour une utilisation dans les procédures de purification par affinité.
UltraLink Biosupport est une alternative aux résines d’agarose activées par CNBr et NHS pour l’immobilisation des anticorps et d’autres protéines afin de préparer des colonnes d’affinité. La résine en microbilles est un copolymère hydrophile de polyacrylamide et d’azlactone ayant une structure polymérique rigide avec une surface et un volume de pores élevés. Les groupes azlactones réagissent rapidement et efficacement avec les amines primaires (p. ex., chaîne latérale de résidus de lysine) pour immobiliser de manière covalente les protéines ou autres ligands contenant des amines. La structure de la microbille et la chimie de couplage efficace d’UltraLink Biosupport ont pour résultat une capacité de liaison élevée des protéines, des débits linéaires élevés, une faible liaison non spécifique et des performances supérieures globales en chromatographie d’affinité. Les résines UltraLink sont idéales pour les applications à moyenne pression telles que FPLC.Points clés :
Efficacité et capacité de couplage élevées – immobilise les protéines avec un très haut niveau d’efficacité et de capacité de couplage en une heure
Chimie de couplage spécifique et étanche – réagit spécifiquement avec les amines primaires (-NH2), ce qui donne des liaisons d’amide stables pour une utilisation dans de nombreuses procédures de purification par affinité ; la réaction de couplage n’a pas de groupe de départ pour contaminer les échantillons
Facile à utiliser – aucun pré-gonflement ou réactifs secondaires requis ; pesez simplement la quantité nécessaire de support sec et ajoutez la solution de ligand pour initier la réaction de couplage
Conditions de couplage flexibles – produit une réaction d’immobilisation dans une des nombreuses variétés de tampons non amines et de niveaux de pH ; le couplage est plus efficace dans les tampons contenant un sel lyotropique tel que le citrate de sodium ; couplage compatible avec ou sans solvant organique
Excellente réutilisabilité – la résine d’affinité préparée peut être utilisée avec des procédures de liaison et d’élution types pour plus de 100 cycles de purification par affinité sans perte significative de capacité de liaison
- Résine durable, hautes performances – les billes poreuses ont un diamètre de 60 μm, elles peuvent supporter 100 psi (6,9 bars) et permettent des débits linéaires de 3 000 cm/heure
Propriétés d’UltraLink Biosupport :
- Noms alternatifs : Milieu 3M Emphaze Biosupport AB1
- Matrice : Copolymère de polyacrylamide/azlactone
- Granulométrie : 50 à 80 μm
- Pression maximale : 100 psi (6,9 bars)
- Débit linéaire maximum : 3 000 cm/heure
- Capacité de couplage : >18 mg de myoglobine par millilitre de résine déposée
- Groupe de départ dans la réaction de couplage : Néant
- Liaison formée : Liaison amide
- Bras espaceur : 5 atomes
Spécification
18 mg de couplage de myoglobine par ml de résine | |
50 à 80 μm | |
Anticorps, protéines via l’amine primaire | |
Azlactone | |
Affinité, résine UltraLink™ |
Stockage : À la réception, conserver le produit à 4°C avec un agent déshydratant. Le produit est expédié à température ambiante | |
UltraLink™ | |
Biosupport | |
Flacon |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.